Tisk…
VWR®, Závaží kalibrační, třída F1
Dodavatel: VWR Collection
611-8028EA 7400 CZK
611-8028 611-8029 611-8033 611-8035 611-8036 611-8037 611-8038 611-8201 611-8202 611-8203 611-8204 611-8205 611-8206 611-8207 611-8208 611-8209 611-8210 611-8211 611-8212 611-8213 611-8214 611-8215 611-8216 611-8217 611-8218 611-8219 611-8220 611-8221 611-8222 611-8039 611-8040 611-8041 611-8042 611-8049 611-8058 611-8071 611-8093 611-8231 611-8232 611-8233 611-8234 611-8235 611-8236 611-8237 611-8238 611-8239 611-8240 611-8241 611-8242 611-8243 611-8244 611-8245 611-8246 611-8247 611-8248 611-8249 611-8250 611-8251 611-8252 611-8094
VWR®, Závaží kalibrační, třída F1
Závaží Závaží kalibrační
Závaží jsou vyrobena z antimagnetické, leštěné nerezové oceli. Vhodné pro přesné elektronické váhy se středním rozlišením. Závaží těžší než 20 g mají seřizovací dutiny.
  • Hmotnost drátu do 500 mg ve slitině kobaltu
  • Identifikační číslo zaručuje sledovatelnost pro hmotnosti od 1 g výše
  • Laserové gravírování zlepšuje čitelnost značení
  • K dispozici s certifikátem COFRAC nebo bez něj
Conform to OILM R111 recommendations.
Certifikace: V souladu s doporučením OILM R111
Informace pro objednávání: Všechny hmotnosti od 1 mg do 20 kg jsou k dispozici sMore Product Information