Tisk…
VWR®, Závaží kalibrační, třída E2
Dodavatel: VWR Collection
611-8391EA 10990 CZK
611-8391 611-8392 611-8393 611-8394 611-8395 611-8396 611-8397 611-8101 611-8102 611-8103 611-8104 611-8105 611-8106 611-8107 611-8108 611-8109 611-8110 611-8111 611-8112 611-8113 611-8114 611-8115 611-8116 611-8117 611-8118 611-8119 611-8120 611-8121 611-8122 611-8398 611-8399 611-8400 611-8423 611-8424 611-8425 611-8426 611-8427 611-8131 611-8132 611-8133 611-8134 611-8135 611-8136 611-8137 611-8138 611-8139 611-8140 611-8141 611-8142 611-8143 611-8144 611-8145 611-8146 611-8147 611-8148 611-8149 611-8150 611-8151 611-8152 611-8428
VWR®, Závaží kalibrační, třída E2
Závaží Závaží kalibrační
Závaží vyrobená z pevné, antimagnetické, leštěné nerezové oceli.
  • Hmotnost drátu do 500 mg ve slitině kobaltu
  • Identifikační číslo zaručuje sledovatelnost pro hmotnosti od 1g výše
  • Laserové gravírování zlepšuje čitelnost značení
  • K dispozici s certifikátem COFRAC nebo bez něj
Vhodné pro elektronické váhy s vysokým rozlišením.
Certifikace: V souladu s doporučením OILM R111.
Informace pro objednávání: Všechny hmotnosti od 1 mg do 20 kg jsou k dispozici s certifikátem COFRAC nebo bez něj – navštivte prosím webovou stránku nebo kontaktujte místníMore Product Information