Tisk…
Analytická Váha, Cubis® II
Dodavatel: Sartorius Balances
MCA124SI-CEU MCA124SI-S00 MCA124SU-CEU MCA124SU-S00 MCA224SI-CEU MCA224SI-S00 MCA224SU-CEU MCA224SU-S00 MCA324SI-CEU MCA324SI-S00 MCA324SU-CEU MCA324SU-S00 MCA524SI-CEU MCA524SI-S00 MCA524SU-CEU MCA524SU-S00 MCE124SU-S00 MCE224SU-CEU MCE224SU-S00 MCE324SU-CEU MCE324SU-S00
611-4687EA 478100 CZK
611-4687 611-4688 611-4689 611-4690 611-4705 611-4706 611-4707 611-4708 611-4721 611-4722 611-4723 611-4724 611-4733 611-4734 611-4735 611-4736 611-4756 611-4765 611-4766 611-4775 611-4776
Analytická Váha, Cubis® II
Váhy
Analytická váha řady Cubis® II má modulární provedení, umožňující zákazníkovi volit komponenty vhodné pro oblast použití, která je předmětem zájmu. Pro zákazníka nabízí tato konfigurovatelná koncepce kvalitní vážení a zároveň vysokou míru flexibility bez nutnosti investovat do drahého zařízení s funkcemi, které možná nebudou nikdy potřeba.
  • Volba krytu proti průvanu: manuální otevírání dvířek (U), motorizované (A) nebo motorizované se zabudovaným deionizátorem pro efektivní odstraňování statických nábojů (I)
  • Rychlé a snadné motorizované automatizované
More Product Information