Tisk…
Váhy přenosné, Navigator NV and NVT série
Dodavatel: OHAUS
30456382 30456383 30456384 30456385 30456386 30456387 30456388 30456389 30456390 30456391 30456392 30456393 30456394 30456395 30467835 30467836 30467838 30467837 30615581 30615582 30615583 30615584 30615585 30615586 30615587
611-4459EA 9130 CZK
611-4459 611-4460 611-4464 611-4465 611-4466 611-4467 611-4468 611-4469 611-4470 611-4478 611-4479 611-4480 611-4484 611-4485 611-4666 611-4667 611-4669 611-4668 611-5054 611-5055 611-5056 611-5057 611-5058 611-5059 611-5060
Váhy přenosné, Navigator NV and NVT série
Váhy
Přenosné váhy Navigator jsou ideální pro nejrůznější aplikace vážení v laboratorních, průmyslových a vzdělávacích zařízeních. Váhy Navigator jsou velice výkonné, robustní a multifunkční váhy se snadnou obsluhou, rychlou dobou stabilizace a ochranou proti přetížení až do čtyřnásobku jmenovité váživosti.
  • nabízí přesnost a opakovatelnost při základních aplikacích vážení
  • díky rychlé době stabilizace ( kratší než 1 s) zvyšuje produktivitu a rychlost procesů
  • modely NV jsou konstruovány pro pohodlné stohování a šetří tak místo pokud nejsou používány
  • mechanická
More Product Information