Tisk…
VWR® CalBox®, Závaží kalibrační, třída F1, certifikovány
Dodavatel: VWR Collection
611-2428EA 14350 CZK
611-2428 611-2429 611-2430 611-2431 611-2432 611-2433 611-2434 611-2435 611-2436 611-2437
VWR® CalBox®, Závaží kalibrační, třída F1, certifikovány
Závaží Závaží kalibrační
Ekonomická řada kalibračních sad, které obsahují pouze tři závaží z nerezové oceli, pro požadavky každodenní kalibrace přesných a analytických vah.
  • Individual serial number and calibration certificate
  • Each weight, from 1 g upwards, has a unique identification number for traceability
  • Laser engraving improves legibility of the markings
Informace o dodávce: Závaží jsou dodávána v moderním hliníkovém obalu s pinzetou a štětcem na váhy.