Tisk…
VWR® LA Classic, Analytical Balances, LCD
Dodavatel: VWR Collection
611-2258EA 38900 CZK
611-2258 611-2260 611-2261 611-2263 611-2264 611-2265 611-2269 611-2271 611-3123 611-3261 611-3263 611-3264 611-3282 611-3280 611-3326 611-3328 611-3343 611-3350 611-3351 611-3449 611-3451 611-3546 611-4281 611-5615
VWR® LA Classic, Analytical Balances, LCD
Váhy
Ekonomická řada spolehlivých, vysoce výkonných analytických vah. Všechny modely mají horní pánev z nerezové oceli.
  • funkce kontrolního vážení (funkce alarmu), vážení celkové hmotnosti, stanovování hustoty a počítání kusů
  • možnost externí nebo interní kalibrace a rozhraní RS232 jsou součástí standardní výbavy
  • vážicí prostor D׊×V: 162×171×225 mm
Uživatel si může vybrat ze tří možností vah s vnitřní kalibrací (model označen písmenem 'i').
Při kalibraci spuštěné stiskem tlačítka CAL je využito zabudované vnitřní závaží.
Pokud se změní teplotaMore Product Information