Tisk…
VWR®, Časovač digitální, jednokanálový
Dodavatel: VWR Collection
609-0210EA 839 CZK
609-0210
VWR®, Časovač digitální, jednokanálový
Časovace/Stopky Časovače digitální
Counts down from 99 minutes, 59 seconds in second increments.
  • Large digits (19 mm) are readable from a distance of 6 metres
  • Three large keys makes it easy to use
  • Alarm sounds for 30 seconds and then silences automatically
  • Memory resets display to last programmed time for quick repeat of frequent, routine tests
Certifikace: Splňuje ISO/IEC 17025; akreditace organizací A2LA zaručuje návaznost na normy NIST.
Informace o dodávce: magnet, stojánek, sponu, baterii, a certifikát.