Tisk…
VWR®, Časovač digitální, čtyřkanálový, s bílým popisovacím panelem
Dodavatel: VWR Collection
609-0208EA 1660 CZK
609-0208
VWR®, Časovač digitální, čtyřkanálový, s bílým popisovacím panelem
Časovace/Stopky Časovače digitální
Časovač tvoří jeden díl společně s bílým popisovacím panelem, na který je možné zaznamenávat potřebné údaje. Nabízí více možností instalace: Může být položen nebo postaven na pracovní desku nebo být připevněn ke kovovému povrchu.
  • funkce přepínání mezi načítáním a odpočtem času, po dosažení nuly je načítána uplynulá doba
  • rozsah lze měnit mezi 23 hod, 59 min nebo 59 min, 59 s
  • akustický alarm pro každý vstup
  • paměť poslední nastavené hodnoty
  • zvukové potvzení při stisku tlačítek při zadávání hodnot
Certifikace: Každý výrobek je jednotlivě testován a ověřMore Product Information