Tisk…
Chlorid draselný, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Potassiumchloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
60138-250ML
60138-250MLEA 2960 CZK
60138-250ML
Chlorid draselný, Supelco®
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
MW: 74.55
Bod varu: 1420
Bod tání: 773
Hustota: 1.98
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011360
CAS číslo: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df5663a37bc9ad0f22e87cec90e6f69bd5daf0e1&vid=64199ed5df58f45462610e992e95a8ea3a2709aa&prid=web&clid=SAPDAM