Tisk…
VWR®, Mikrostříkačky plynotěsné
Dodavatel: VWR Collection
549-0539EA 3120 CZK
549-0539 549-0536 549-0538 549-0559 549-0561 549-0562 549-0563 549-0564 549-0537
VWR®, Mikrostříkačky plynotěsné
Stříkačky Stříkačky chromatografické
Mikrostříkačky bez jehly
Univerzální uzamykatelný Luer konektor pro použití s autosamplery a s přístroji, které manipulují s tekutinami. Všechny části, které přichází do kontaktu se vzorkem, jsou vyrobeny z neutrálního borosilikátového skla a z PTFE. Díky tomu jsou zajištěny vynikající inertní podmínky pro vzorek.
Interchangeable needles
549-0560 made from SUS304; 549-0565 made form chrome plated brass. 549-0560 needles for 1; 2,5; 5 and 10 ml gas-tight syringes. 549-0565 needles for 0,1 ml gas-tight syringes.
PTFE špičky
Zajišťují úplnou ochranu před netěsností pro kapaliny i plyny.