Tisk…
VWR®, Safe-T-Flex, Víčka na zkumavky
Dodavatel: VWR Collection
548-0710EA 1750 CZK
548-0710 548-0711 548-0712 548-0713 548-0723 548-0724 548-0725 548-0726 548-0727 548-0728 548-0729 548-0730 548-0731 548-0732 548-0733 548-0734 548-0735 548-0736 548-0737 548-0714 548-0715 548-0716 548-0717 548-0718 548-0719 548-0720 548-0721 548-0722
VWR®, Safe-T-Flex, Víčka na zkumavky
Uzávěry Víčka na zkumavky
Víčka Safe-T-Flex jsou flexibilní a jsou navržena pro uzavírání zkumavek přes vrchní rozšířený okraj. Lze je sejmout jednou rukou. Pevné uzavření zajišťuje bezpečné uchování vzorku a jeho ochranu před vylitím nebo odpařováním. Tento speciální uzávěr chrání vzorky před aerosoly vysoce infekčních organizmů, jako je TB a virus HTLV-III. Víčka jsou k dispozici v různých barvách pro odlišení jednotlivých vzorků a pro ochranu před křížovou kontaminací. Na vrchní část víčka lze umístit nápis pomocí permanentního inkoustu. Tato víčka drží na zkumavce velice pevně a zajišťují ochranu vzorku také běMore Product Information