Tisk…
Mikrocentrifugační zkumavky, 0,5/1,5/2,0 ml
Dodavatel: Brand
780757 780756 780758 780759 780760 780761 780762 780773 780774 780775 780755 780763 780764 780770 780771 780772
525-0561EA 7630 CZK
525-0561 525-0562 525-0563 525-0564 525-0691 525-0692 525-0693 525-0699 525-0700 525-0701 525-0560 525-0694 525-0695 525-0696 525-0697 525-0698
Mikrocentrifugační zkumavky, 0,5/1,5/2,0 ml
Zkumavky Mikrozkumavky centrifugační
PP, stupnice, sterilní nebo nesterilní, s nebo bez pojistného šroubovacího uzávěru, autoklávovatelné.
  • vydrží odstřeďování až 17000×g
  • bez obsahu DNA, DNazy a RNazy, nemutagenní, netoxické
  • s matnou značící plochou
provozní rozsah: −196 do +121 °C
Balení: Balení 500 sterilních nebo 1000 nesterilních zkumavek a uzávěrů.