Tisk…
VWR® CompactStar CS4, Centrifuga
Dodavatel: VWR Collection
521-2853EA 32280 CZK
521-2853 521-2854 521-2855
VWR® CompactStar CS4, Centrifuga
Centrifugy Centrifugy stolní
Centrifuga CompactStar CS4 je navržena pro separaci vzorků při celé řadě chemických aplikací, vědeckých aplikací, klinických výzkumů a každodenní diagnostice.
  • vysoká rychlost: až do 6500 min⁻¹/4000 xg
  • ovládací panel je vybaven lehce otočnými knoflíky a velkými digitálními displeji pro zobrazení času a rychlosti
  • časovač lze nastavit až na 30 minut nebo ho lze trvale zapnout pro nepřetržitý chod
  • kompaktní provedení se hodí téměř pro každou laboratoř a díky tomu je lze také snadno přemístit z laboratoře do laboratoře
Kombinace adaptérů na zkumavky jsouMore Product Information