Tisk…
Koncentrátory vakuové, stolní, CentriVap®
Dodavatel: LABCONCO
7460030 7811030 7810033 7460035 7810030 7810031 7810032 7810034 7810035 7810036 7810037 7811035 7970030 7970035 7385030 7385035 7811031 7811036
531-0162EA 285000 CZK
531-0162 531-0168 531-0835 LBCP7460035 521-1545 521-1546 521-1547 531-0964 531-0965 53-10966 531-0967 LBCP7811035 531-0836 531-0968 521-1544 LBCP7385035 LBCP7811031 LBCP7811036
Koncentrátory vakuové, stolní, CentriVap®
Odparky Centrifugační odpařování
CentriVap® vakuové koncentrátory jsou dostupné v různých konfigurací. CentriVap®, model DNA je dodáván s vestavěným membránovým čerpadlem 34 L/min, dvěma 177 ml skleněným odlučovačem a rotorem DNA (60×1,5/2,0 ml a 72×0,5 ml). Model se skleněným víkem je doporučen pro odpařování rozpouštědel, které nejsou kompatibilní s akrylem (aceton, acetonitril, ethanol, DMSO, atd.). Modely odolné kyselinám jsou doporučeny pro korozivní rozpouštědla (TFA, kyselina octová, atd.).
  • hliníková komora s práškovým nástřikem; hliníková komora potažená PTFE s
More Product Information