Tisk…
Odstředivé zařízení Microsep™ Advance
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
MCP003C46 MCP003C41 MCP010C46 MCP030C41 MCP010C41 MCPM45C68 MCPM45C67 MCPM02C68 MCPM02C67 MCP100C46 MCP100C41 MCP030C46 MCP001C41 MCP001C46
516-0371EA 20750 CZK
516-0371 516-0370 516-0373 516-0374 516-0372 516-0383 516-0382 516-0381 516-0378 516-0377 516-0376 516-0375 516-9920 516-0485
Odstředivé zařízení Microsep™ Advance
Filtry Filtry centrifugační
Tato odstředivá zařízení poskytují přesnou a rychlou regeneraci mikrolitrových objemů koncentrátu.
  • Vysoká obnovitelnost, typicky vyšší než 90%
  • s 'deadstop' k prevenci úplného vysušení vzorků
  • pasují do centrifug, které přijímají standardní zkumavky o rozměrech 17×100 mm
Aplikace: Před elektroforézou koncentrujte vzorky zředěných proteinů. Vyměňte pufr a odstraňte sůl ze vzorků. Odstraňte proteiny a částice ze vzorků pro HPLC analýzu léků, aminokyselin a protilátek. Izolujte nízkomolekulární sloučeniny z fermentačních bujónů pro screening přírodníchMore Product Information