Tisk…
Filtry ze skleněných vláken
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
60010 61630 61631 61632 61633 61635 61638 61652 61655 61663 61664 64798 66075 66078 66085 66088 66198 66209 66211 66213 66215 66217 66224 66226 66227 66559 60127
516-7725EA 2730 CZK
516-7725 513-0001 513-0002 516-7789 516-7790 513-0003 516-7792 513-0004 516-7795 516-7796 516-7797 513-0005 513-0007 513-0008 513-0009 516-7834 513-0011 513-0013 516-7863 513-0015 513-0017 516-7868 513-0022 513-0023 516-9016 516-7939 516-9108
Filtry ze skleněných vláken
Filtry Filtry ze skleněných mikrovláken
Velmi kvalitní skleněné filtry pro různé metody vzorkování vzduchu. Používají se v různých čistících aplikacích, přefiltraci a analytickém testování.
Type A/B: Mikrovlákna borosilikátového skla bez tmelu. Pro diagnostické aplikace a přefiltraci vzorků. Vysoká nosnost díky 2,5 tenčímu sklu než je typ A/C.
Type A/C: Mikrovlákna borosilikátového skla bez tmelu. Pro testování rozpuštěných a nerozpuštěných látek v odpadní vodě, pro alikace sběru buněk a přefiltraci.
Type A/D: Binder-free borosilicate glass microfibres. Excellent prefilters for solutions with a heavy load of charge sizedMore Product Information