Tisk…
Stříkačkové filtry, Acrodisc®, PVDF
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4406 4408 4450 4452 4455 4457 4500 4520 4544 4545 AP-4308 AP-4309 AP-4310 AP-4408 AP-4500 AP-4793 AP-4797 AP-4796 AP-4794 AP-4792 4450TC 4452TC AP-4408TC
514-4006EA 4170 CZK
514-4006 514-4007 514-4014 514-4015 514-4016 514-4017 516-7650 516-7662 516-7673 516-7674 514-0586 514-0587 514-0588 514-0585 514-0583 514-0182 514-0370 514-0181 514-0369 516-0433 514-1438 514-1449 514-1453
Stříkačkové filtry, Acrodisc®, PVDF
Filtry Filtry stříkačkové
Použitelné pro široké rozpětí aplikací, včetně agresivních a neagresivních mobilních fází na bázi rozpouštědla.
PVDF (hydrofilní polyvinyliden fluorid); membrána, PP kryt.
Verze G×F poskytuje 2-násobnou až 4-násobnou průchodnost standardních předfiltračních zařízení.
Objednat
Produktová specifikace
Typ Syringe filter Syringe filter Syringe filter Syringe filter Premium syringe filter (PSF), with multi-layered glass fibre pre-filter (GxF) Premium syringe filter (PSF) Premium syringe filter (PSF), with multi-layered glass fibre pre-filter (GxF) Premium syringe filter (PSF)
Ø 25 mm 25 mm 13 mm 13 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Environmentally Preferable Waste Reducing Waste Reducing Waste Reducing Waste Reducing
Velikost póru 0,2 µm 0,45 µm 0,2 µm 0,45 µm 0,45 µm 0,45 µm 0,2 µm 0,2 µm
Maximální provozní tlak 4,1 bar at 21 − 24 °C; 2,1 bar at 82 °C 4,1 bar at 21 − 24 °C; 2,1 bar at 82 °C 3,5 bar 3,5 bar 4,1 bar at 21 − 24 °C; 2,1 bar at 82 °C 4,1 bar at 21 − 24 °C; 2,1 bar at 82 °C 4,1 bar at 21 − 24 °C; 2,1 bar at 82 °C 4,1 bar at 21 − 24 °C; 2,1 bar at 82 °C
Maximální teplota 82 °C 82 °C 55 °C 55 °C 82 °C 82 °C 82 °C 82 °C
Objemový průtok vody 144 ml/min (2,1 bar) 144 ml/min (2,1 bar) 5 ml/min (3,1 bar) 15 ml/min (3,1 bar) 144 ml/min (2,1 bar) 144 ml/min (2,1 bar) 144 ml/min (2,1 bar) 144 ml/min (2,1 bar)