Tisk…
Vakuový manifold a příslušenství
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
5017 5014-N 5015-N
514-0589EA 60990 CZK
514-0589 516-0246 516-0247
Vakuový manifold a příslušenství
Manifoldy
Vakuový manifold na multijamkové destičky je exolovaný hlinikový manifold, který byl navržen a optimalizován pro vakuovou filtraci multijamkových destiček AcroPrep™, AcroPrep Advance a AcroWell™.
  • dodáván kompletní s potřebným o-kroužkem a těsněním; řídící blok zahrnuje vakuový manometr, vakuový odměřovací ventil, vakuový odvzdušňovací ventil a hadicovou spojku o průměru ¼" pro nástavec vakuové linky
  • vakuový manifold zahrnuje plastový distanční blok Delrin®, navržený k přizpůsobení se standardním 350 μl přijímacím deskám a optimalizován k zmenšení
More Product Information