Tisk…
Filtrační destičky AcroPrep™ Advance, 96-jamek, pro filtraci rozpouštědla
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8047 8048 8247 8148 8147 8248 8582 8584 8682 8684 8782 8784 8586 8588 8686 8688
738-0109EA 7040 CZK
738-0109 738-0110 738-0131 738-0122 738-0121 738-0132 513-0163 513-0164 514-1096 514-1097 514-1098 514-1099 513-0166 513-0168 513-0167 513-0169
Filtrační destičky AcroPrep™ Advance, 96-jamek, pro filtraci rozpouštědla
Mikrodestičky Destičky filtrační
Portfolio filtračních destiček AcroPrep™ Advance zahrnuje různé typy membrán a různé velikosti pórů což nabízí výborný výkon a obsáhlé možnosti při přípravě vzorků a pro vysoce výkonné screeningové aplikace. Jsou k dispozici s PTFE nebo PTFE membránou.
  • chemicky odolné materiály poskytují stabilní platformu pro zpracování vzorků v organických rozpouštědlech
  • nízká nespecifická vazba - inertní konstrukční materiály zajišťují kompletní obnovu vzorků
  • geometrie jamek zajišťuje rychlé, jednotnější filtrační rychlosti přes destičku se sníženým zadrženým objemem