Tisk…
Membrane filters, type 113
Dodavatel: Sartorius
11301-100-N 11301-37-N 11304-100-G 11304-37-N 11305-100-N 11306-100-N 11306-85-N 11306-90-N 11301-100-G 11301-25-N 11301-47-ACN 11301-47-N 11301-50-N 11302-13-N 11302-25-N 11302-47-ACN 11302-47-N 11302-50-N 11303-100-G 11303-25-N 11303-47-ACN 11303-47-N 11303-50-N 11303-90-G 11304-13-N 11304-25-N 11304-47-ACN 11304-47-N 11304-50-ACN 11304-50-N 11304-90-G 11305-142-G 11305-25-N 11305-47-N 11305-50-N 11306-100-G 11306-13-N 11306-25-N 11306-37-N 11306-47-ACN 11306-47-N 11306-50-ACN 11306-50-N 11306-90-G 11342-13-N 11342-25-N 11342-47-N 11342-50-N 11301-70-G 11301-13-N 11301-50-ACN 11305-50-ACN 11342-90-G 11302-90-G 11305-13-N 11305-47-ACN 11327-25-N 11327-47-N
SART11301-100-NEA 19700 CZK
SART11301-100-N 514-0752 SART11304-100-G 512-5842 SART11305-100-N SART11306-100-N 611-0677 514-0754 512-5510 512-5210 512-5861 512-5310 512-5410 512-5112 512-5212 512-5862 512-5312 512-5412 512-5513 512-5213 512-5863 512-5313 512-5413 512-5914 512-5114 512-5214 512-5864 512-5314 512-5874 512-5414 512-5915 512-5615 512-5215 512-5315 512-5415 512-5516 512-5116 512-5216 512-5843 611-0675 512-5316 512-5876 512-5416 512-5917 512-5111 512-5211 512-5311 512-5411 SART11301-70-G 512-5110 512-5871 512-5875 SART11342-90-G SART11302-90-G SART11305-13-N SART11305-47-ACN SART11327-25-N SART11327-47-N
Membrane filters, type 113
Filtry Filtry membránové
Cellulose nitrate hydrophilic membrane filters. For sample pretreatment, particle testing and chemotaxis.
* Sterile
Objednat
Produktová specifikace
Typ 113 113 113 113 113 113 113 113 113
Environmentally Preferable
Velikost póru 3,00 µm 1,20 µm 0,80 µm 0,65 µm 0,45 µm 5,00 µm 8,00 µm 0,65 µm 0,20 µm
Tloušťka 130 µm 130 µm 130 µm 130 µm 130 µm 130 µm 130 µm 130 µm 130 µm
Objemový průtok vody 430 ml/min/cm² (1 bar) 200 ml/min/cm² (1 bar) 200 ml/min/cm² (1 bar) 130 ml/min/cm² (1 bar) 70 ml/min/cm² (1 bar) 570 ml/min/cm² (1 bar) 750 ml/min/cm² (1 bar) 130 ml/min/cm² (1 bar) 25 ml/min/cm² (1 bar)
Průtok vzduchu - - - - - - - -
Maximální teplota 130 °C 130 °C 130 °C 130 °C 130 °C 130 °C 130 °C 130 °C 130 °C