Tisk…
Kjeldahl weighing paper, grade B-2, Whatman™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
10347671 10347673 10347670 10347672
512-0602EA 1260 CZK
512-0602 512-0604 512-0601 512-0603
Kjeldahl weighing paper, grade B-2, Whatman™
Papíry navažovací
Tento vážicí papír rozpouští beze zbytku v kyselém roztoku, což je kritické v aplikacích, jako je Kjeldahlova analýza dusíku v půdě.
  • Transparentní a hladký
  • usnadňuje přenos vzorku
  • kvantitativní přenos z papíru