Tisk…
VWR®, Vialky pro kryogenní aplikace
Dodavatel: VWR Collection
479-1218EA 19100 CZK
479-1218 479-1238 479-1251
VWR®, Vialky pro kryogenní aplikace
Vialky
Vialky jsou navrženy pro skladování biologického materiálu, lidských a zvířecích buněk při teplotách až do –196 °C (vialky by však měly být použity/skladovány pouze v plynné fázi kapalného dusíku).
  • Promoce a oblast bílého značení
  • Sterilizováno gama zářením
  • Kompatibilní s většinou úložných systémů
Uzávěry a trubky jsou vyrobeny z PP a obě mají stejný koeficient roztažnosti, což dále zvyšuje těsnost těchto lahviček při různých teplotách. Lahvičky s kulatým dnem lze centrifugovat až do 17000×g.
Vezměte prosím na vědomí, že 479-1237 má PP šroubovacíMore Product Information