Tisk…

Manganistan draselný 0.02M (0.1N), meetSpec_Ph.Eur. Standard Volumetric Solution

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: Permanganic acid potassium salt

474370010
474370010.EA 1730 CZK
474370010.
Manganistan draselný 0.02M (0.1N), meetSpec_Ph.Eur. Standard Volumetric Solution
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
MW: 158.03
Hustota: 1
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011364
CAS číslo: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
Merck Index: 13,00774

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance purple-black liquid
Strength 0.0998 to 0.1002 N


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR