Tisk…
Bezjiskrové výkonné laboratorní mrazáky s certifikátem ATEX, SFFfg
Dodavatel: Liebherr
SFFFG4001 SFFFG5501 SFFFG4001_740 SFFFG5501_740
LIEBSFFFG4001EA 57990 CZK
LIEBSFFFG4001 LIEBSFFFG5501 471-1343 LIEBSFFFG5501_740
Bezjiskrové výkonné laboratorní mrazáky s certifikátem ATEX, SFFfg
Mrazáky Mrazáky laboratorní/pro běžné použití
Mrazničky s bezjiskrovým vnitřkem speciálně pro skladování výbušných a vysoce hořlavých látek v laboratořích a v chemickém průmyslu.
  • Alarmové relé, funkce testu alarmu a vlastní nastavení alarmu je možné
  • Alarm výpadku napájení při obnovení napájení ze sítě
  • Min./max. teplotní deník, samozavírací dveře at <90° a mechanický zámek
  • Volitelné LAN/WiFi, Local API (volitelně přes SmartModule)
  • SmartModule lze dovybavit
  • Antimikrobiální rukojeť s otevíracím mechanismem
  • Mimořádně efektivní spotřeba energie
Plastová vnitřní vložka je vyrobena z polystyrenu: plněMore Product Information