Tisk…
Ibudilast 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
469782500
469782500.EA 3420 CZK
469782500.
Ibudilast 98%
Ibudilast
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00864808
CAS číslo: 50847-11-5
Merck Index: 13,04904
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 54°C to 58°C
Water ≤0.5 %