Tisk…
Sušárny vakuové, Vacutherm®
Dodavatel: Thermo Scientific
51014539 51014541 51014550 51014542 51014543 51014546 51014547 51014548 51014549 51014552 51014553
466-2710EA 361530 CZK
466-2710 466-2720 466-2700 466-2730 466-2740 466-1107 466-1108 466-1109 466-2741 466-0489 466-0490
Sušárny vakuové, Vacutherm®
Sušárny Sušárny vakuové
Vakuové sušárny s nerezovými komorami, vakuovými armaturami, hadičkami a kulovým ventilem. Jednotky jsou určeny pro jemné sušení vzorků citlivých na teplo a mají nastavitelnou ochranu s teplotním omezením, třída ochrany 2 (DIN 12880, část 1).
  • Modely M, s opláštěným ohřevem, mají maximální teplotu +200 °C, přenos tepla je z vakuové komory přes police do nákladu
  • Modely P s vyhříváním polic mají maximální teplotu +300 °C. Police obsahují topné spirály, takže teplo je přenášeno přímo do nákladu
  • Rychlé časy zahřívání a až šestkrát
More Product Information