Tisk…
Vakuové sušicí komory, série VD a VDL
Dodavatel: Binder
9630-0001 9630-0002 9630-0003 9630-0009 9630-0010 9630-0011
466-0608EA 235980 CZK
466-0608 466-0609 466-0610 466-0611 466-0612 466-0613
Vakuové sušicí komory, série VD a VDL
Sušárny Sušárny vakuové
Série vakuových sušicích komor VD pro rychlé a šetrné sušení nehořlavých rozpouštědel poskytuje působivý výkon díky jejich přesné regulaci teploty a šetrnému sušení. Jejich expanzní stojanová technologie také zajišťuje optimální přenos tepla, police poskytují flexibilní umístění a vnitřek komory se snadno čistí. Řada bezpečnostních vakuových komor VDL zajišťuje maximální bezpečnost při sušení hořlavých organických rozpouštědel a byla testována bezpečnost státem uznávaným zkušebním ústavem (značka GS). Jednotky VD/VDL lze také zakoupit jako modulární příslušenství s vakuovým čerpadlem aMore Product Information