Tisk…
Sušárny s přirozenou cirkulací vzduchu řady ED, Avantgarde.Line
Dodavatel: Binder
9010-0333 9010-0335 9010-0339 9010-0341
466-0476EA 45290 CZK
466-0476 466-0477 466-0478 BIND9010-0341
Sušárny s přirozenou cirkulací vzduchu řady ED, Avantgarde.Line
Sušárny Sušárny s přirozenou a nucenou cirkulací
Sušárny s přirozenou cirkulací řady Avantgarde.Line nabízí kvalitu a spolehlivost. Díky širokému teplotnímu rozsahu až do 300 °C může být sušárna využívána prakticky ve všech aplikacích. Díky rychlému dosažení požadované teploty a energetickým rezervám je sušárna ideální pro používání ve vědeckých, výzkumných a průmyslových oborech. Díky patentovanému systému předehřívací komory APT-Line™ pro rychlé a rovnoměrné rozložení tepla v celém prostoru sušárny bez teplotních výkyvů. Jednotky do objemu 115 litrů mohou být stohovány. Jednotky mají 60 mm izolaci, díky tomu je snížena spotřebu energie iMore Product Information