Tisk…
Dibromo(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) (28,4% Pd)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
46492.03
46492.03EA 8310 CZK
46492.03
Dibromo(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) (28,4% Pd)
Dibromo(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
CAS No.: 12145-47-0 Molecular Formula: C8H12Br2Pd Formula Weight: 374.41 Physical Form: Powder Appearance: Orange Melting Point: 201-205° MDL No.: MFCD00799635
Vzorec: C₈H₁₂Br₂Pd
Bod tání: 201…205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00799635
CAS číslo: 12145-47-0