Tisk…
Izopropylacetát ≥99.5% (by GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
45960-1L 45960-250ML
45960-1LEA 2770 CZK
45960-1L 45960-250ML
Izopropylacetát ≥99.5% (by GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Izopropylacetát
Beilstein Number: 1740761
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Bod varu: 85 °C
Bod tání: –62 °C
Hustota: 0,8662 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008877
CAS číslo: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05225
Objednat
Výsledky specifikačního testu
assay (GC) Min. 99 %
measurement uncertainty effective %
identity (NMR) complying
refractive index (n 25/D) 1.38 - 1.39
water (Karl Fischer) Max. 0.5 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Autoignition Temperature 894 °F
Produktová specifikace
Environmentally Preferable Safer Human and Environmental Health
Certifikát ochrany životního prostředí Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion