Tisk…
VWR®, Misky spalovací
Dodavatel: VWR Collection
459-0233EA 1200 CZK
459-0233 459-0232 459-0231 459-0230 459-0229 459-0228 459-0227
VWR®, Misky spalovací
Lodičky Lodičky spalovací
Glazovaný porcelán, vyrobeno dle DIN 12904.
  • spalovací misky je možné použít do teploty až 1000 °C
  • stabilní díky širokému neglazovanému dnu
  • glazovaný porcelán má vysokou odolnost proti kyselinám a zásadám