Tisk…
VWR®, Lodičky spalovací s ouškem
Dodavatel: VWR Collection
459-0223EA 2310 CZK
459-0223 459-0226 459-0224 459-0225
VWR®, Lodičky spalovací s ouškem
Lodičky Lodičky spalovací
Porcelánové.
  • glazovanou lodičku je možné použít do teploty až 1000 °C, neglazovanou až do 1350 °C
  • ouško pro snadné vyjmutí z pece
  • glazovaný porcelán má vysokou odolnost proti kyselinám a zásadám