Tisk…
Standardní roztok hliníku pro ICP-MS, ARISTAR®
Dodavatel: VWR Chemicals
85548.180EA 3180 CZK
85548.180 457202A
Standardní roztok hliníku pro ICP-MS, ARISTAR®
Standardy Standardy kationické Standardy - hliník
  • vyrobeno z vysoce čistých kyselin, vody podle ASTM I 18 Megaohm
  • roztok stanoven titrací
  • konečná koncentrace ověřena podle referenčního materiálu NIST
  • celková maximální nejistota měření: 0,5%
  • dodáno s úplným certifikátem o analýze
1000 ppm ekvivalentní 1000 mg/l
Certifikace: Certifikace SRM dle NIST Vyrobeno a testováno v zařízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025