Tisk…
stříbro ≥99.9% (metals basis), nanopowder APS 20-40 nm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
45509.06 45509.14
45509.06EA 8240 CZK
45509.06 45509.14
stříbro ≥99.9% (metals basis), nanopowder APS 20-40 nm
stříbro
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Molecular Formula: Ag Physical Form: No Oxide layer Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 232-033-3
UN: 3077
ADR: 9,III