Tisk…
VWR® Advanced 1000, Třepačky orbitální
Dodavatel: VWR Collection
444-2919EA 111920 CZK
444-2919 444-2920 444-2921 444-2922 444-2923 444-2918
VWR® Advanced 1000, Třepačky orbitální
Třepačky Třepačky orbitální
Digitální třepačky s regulací pomocí mikroprocesoru jsou ideální pro aplikace míchání s vysokým zatížením, například: buněčných kultur, studii rozpustnosti a procesy extrakce. Variabilní regulace rychlosti otáčení zajišťuje konzistentní, rovnoměrný proces promíchávání. Systém míchání Accu-drive zajišťuje výjimečně dobrou regulaci rychlosti otáčení, přesnost, bezpečnost a odolnost. Systém zařízení průběžně sleduje rychlost třepání a automaticky ji udržuje na nastavené hodnotě dokonce i při změně zatížení.
  • Dva nezávislé LED displeje zobrazují rychlost a čas
  • Integrovaný časovač, 1 s až 160
More Product Information