Tisk…
Thermoshakers for microtubes and PCR plates, PHMT series
Dodavatel: GRANT INSTRUMENTS
PHMT-PSC18 PHMT-PSC24 PHMT-PSC96 PHMT-PSC32 PHMT-PSC24N
444-0922EA 55830 CZK
444-0922 444-0923 444-0926 444-0925 444-0924
Thermoshakers for microtubes and PCR plates, PHMT series
Třepačky Třepačky inkubované
Kompaktní, snadno ovladatelné termomixéry s vyměnitelnými bloky, které pojmou 24 nebo 32 mikrozkumavek nebo jednu 96jamkovou destičku (bez lemu) s ohřevem do 100 ° C. Motor je velice výkonný a přitom tichý, otáčky mohou být regulovány a jsou reprodukovatelné v celém rychlostním rozsahu, což zajišťuje rovnoměrné třepán v celém rozsahu pohybu nástavce. Snadné programování a pomalý náběh je šetrný vůči citlivým vzorkům. K dispozici je výběr z velkého množství bloků, které splňují požadavky pro standardní laboratorní postupy.
  • kombinace funkcí termostatu a třepačky snižuje celkovou reakční
More Product Information