Tisk…
VWR®, Míchadla magnetická, válcová
Dodavatel: VWR Collection
442-4520EA 1060 CZK
442-4520 442-4521 442-4522 442-4523 442-4524 442-4525 442-4530 442-4527 442-4528 442-4529 442-0259 442-0260 442-0261 442-0295
VWR®, Míchadla magnetická, válcová
Míchadla Míchadla magnetická
PTFE povrchová vrstva, silné magnetické jádro Alnico V. Hladký povrch s oválnými hranami.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • teplotně odolné, vhodné pro použití při nízkých i vysokých teplotách (-200 až +280 °C)