Tisk…
VWR®, Míchadla magnetická, válcová, se středovým kroužkem
Dodavatel: VWR Collection
442-4500EA 337 CZK
442-4500 442-4501 442-4502 442-4503 442-4504 442-4505 442-4506 442-4507 442-4508 442-4509 442-4510 442-4511 442-4512 442-4513 442-0256 442-0257 442-0258
VWR®, Míchadla magnetická, válcová, se středovým kroužkem
Míchadla Míchadla magnetická
PTFE povrchová vrstva, silné magnetické jádro Alnico V. Hladký povrch. Vhodné pro nádoby s mírně nerovným dnem.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • teplotně odolné, vhodné jak pro nízko, tak pro vysokoteplotní aplikace (−200 až +280 °C)