Tisk…
Vícepozicové magnetické míchačky s ohřevem, RT 5/10/15
Dodavatel: IKA
3690600 3690603 3690602 3691100 3691102 3692600 3692602 20005700
442-0953EA 87480 CZK
442-0953 442-0955 442-0954 442-0956 442-0957 442-0959 442-0960 431-0239
Vícepozicové magnetické míchačky s ohřevem, RT 5/10/15
Míchadla Míchačky magnetické vícemístné s ohřevem
Vícepozicové digitální magnetické míchačky s ohřevem s 5, 10 nebo 15 pozicemi míchaní, navrženy pro synchronizovaný ohřev a míchání, vhodné pro nepřetržitý provoz. Magnetické cívky zajišťují bezhlučné a konzistentní míchání ve všech polohách bez opotřebení zařízení. Screening může být prováděn za reprodukovatelných podmínek. Teplota povrchu je neomezeně nastavitelná až na 120 °C, tvořící maximální střední teplotu 70 °C (v závislosti na typu nádoby). Rychlost zůstává konstantní, i když se mění zatížení.
  • homogenní teplotní rozdělení po celé plotýnce
  • nastavitelný zpětný provoz
  • Eco režim
More Product Information