Tisk…
VWR®, Míchadla magnetická, sady v krabičce
Dodavatel: VWR Collection
442-0513EA 1180 CZK
442-0513 442-0514 442-0515 442-0516 442-0517 442-0518 442-0519 442-0520 442-0521 442-0522
VWR®, Míchadla magnetická, sady v krabičce
Míchadla Míchadla magnetická
Sada Octahedral, 1 PTFE magnetických míchadel s osmiúhelníkovým průřezem a středovým kroužkem v praktické průhledné krabičce. Souprava zahrnuje dvě míchadla od každého z následujících rozměrů, Dר (mm): 13×8, 15×8, 25×10, 38×10, 51×10 a 64×10.
Sada Cross-Shaped, 5 PTFE magnetických tyčinek ve tvaru kříže. Souprava obsahuje jedno míchadlo od každého z následujících rozměrů, Dר (mm): 10×10, 20×20, 25×25, 30×30 a 38×38.
Sada Oval 1, 12 PTFE magnetických oválných míchadel v praktické průhledné krabičce. Souprava zahrnuje dvě míchadla od každého z následujících rozměrů, Dר (mm): 10×5, 15×6More Product Information