Tisk…
VWR®, Míchadla magnetická, válcová, se snímatelným středovým kroužkem
Dodavatel: VWR Collection
442-0375EA 1270 CZK
442-0375 442-0369 442-0371 442-0373 442-0374 442-0376 442-0378 442-0379 442-0381 442-0382 442-0383 442-0384
VWR®, Míchadla magnetická, válcová, se snímatelným středovým kroužkem
Míchadla Míchadla magnetická
PTFE povrchová vrstva, silné magnetické jádro Alnico V. Hladký povrch. Vhodné pro nádoby s mírně nerovným dnem.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • teplotně odolné, vhodné jak pro nízko, tak pro vysokoteplotní aplikace (−200 až +280 °C)