Tisk…
Míchadlo hřídelové, elektronické
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
F201A0150 F201A0152 F201A0151 F201A0155 F201A0156 F201A0157 SA201A0155 SA201A0151
441-0345EA 32790 CZK
441-0345 441-0347 441-0346 441-0348 441-0349 441-0350 441-0413 441-0474
Míchadlo hřídelové, elektronické
Míchadla Míchadla hřídelová
Řada hřídelových elektronicky nastavitelných míchadel vybavených pokročilými bezpečnostními systémy.
  • kompaktní ergonomický design pro snadné použití, jednotky jsou lehké, spolehlivé a tiché
  • pomalý náběh rychlosti zabrání vystříknutí kapaliny z nádoby
  • díky mikroprocesorovému ovládání motoru zůstává rychlost vždy konstantní nezávisle na viskozitě kapaliny (kromě modelů ES)
  • modely BS, PW, DLS, LH a DLH mají bezpečnostní sklíčidlo bez klíče pro zvýšení bezpečnosti
  • modely DLS a DLH mají dva digitální displeje, na kterých je zobrazena současně aktuální a
More Product Information
Objednat
Produktová specifikace
Model PW ES LS DLS LH DLH
Environmentally Preferable
Maximální viskozita 100000 mPas 1000 mPas 25000 mPas 25000 mPas 50000 mPas 50000 mPas
Rozsah rychlosti 20 - 1200 min⁻¹ 50 - 1300 min⁻¹ 50 - 2000 min⁻¹ 50 - 2000 min⁻¹ 50 - 2000 min⁻¹ 50 - 2000 min⁻¹
Maximální kroutící moment v úponu 120 Ncm 15 Ncm 40 Ncm 40 Ncm 80 Ncm 80 Ncm
Š×H×V 80×196×230 mm 80×200×160 mm 80×196×215 mm 80×196×215 mm 80×196×230 mm 80×196×230 mm
Hmotnost 2,9 kg 1,3 kg 2,3 kg 2,5 kg 2,9 kg 3,0 kg