Tisk…
Míchadlo hřídelové, elektronické
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
F201A0150 F201A0152 F201A0151 F201A0155 F201A0156 F201A0157 SA201A0155 SA201A0151
441-0345EA 32790 CZK
441-0345 441-0347 441-0346 441-0348 441-0349 441-0350 441-0413 441-0474
Míchadlo hřídelové, elektronické
Míchadla Míchadla hřídelová
Řada hřídelových elektronicky nastavitelných míchadel vybavených pokročilými bezpečnostními systémy.
  • kompaktní ergonomický design pro snadné použití, jednotky jsou lehké, spolehlivé a tiché
  • pomalý náběh rychlosti zabrání vystříknutí kapaliny z nádoby
  • díky mikroprocesorovému ovládání motoru zůstává rychlost vždy konstantní nezávisle na viskozitě kapaliny (kromě modelů ES)
  • modely BS, PW, DLS, LH a DLH mají bezpečnostní sklíčidlo bez klíče pro zvýšení bezpečnosti
  • modely DLS a DLH mají dva digitální displeje, na kterých je zobrazena současně aktuální a