Tisk…
VWR® VOS 40 digital & VOS 60 control, Míchadla hřídelová
Dodavatel: VWR Collection
441-0304EA 30530 CZK
441-0304 441-0302 441-0303 441-0305 441-0306 441-0307
VWR® VOS 40 digital & VOS 60 control, Míchadla hřídelová
Míchadla Míchadla hřídelová
Laboratorní hřídelová míchadla jsou vhodná pro jednoduché míchání až do objemů 25 L (VOS 40 digital) nebo pro intenzivní míchání až do objemů 40 L (VOS 60 control). Díky technologii řízení pomocí mikroprocesoru míchadlo automaticky nastaví rychlost otáček v rozsahu 0/30 až 200 ot./min.
  • Digitální zobrazení rychlosti
  • Plynule nastavitelná rychlost
  • Protlačovací hřídele míchadel
  • Ochrana proti přetížení - jednotky mohou být provozovány krátkodobě v podmínkách přetížení
  • Zobrazení chybového kódu
Bezpečnostní okruh zajistí automatické odpojení zařízení v přMore Product Information
Objednat
Produktová specifikace
Model VOS40 digital VOS60 control
Maximální kapacita míchání H₂O 25 L 40 L
Environmentally Preferable
Maximální viskozita 30000 mPas 50000 mPas
Rozsah rychlosti 0/30 - 2000 min⁻¹ 0/30 - 2000 min⁻¹
Maximální kroutící moment v úponu 40 Ncm 60 Ncm
Rozsah úponu 0,5 - 10 mm 0,5 - 10 mm
Napájení - příkon/výkon motoru 112/87 W 168/131 W
Š×H×V 86×208×248 mm 86×230×267 mm
Hmotnost 4,4 kg 4,7 kg