Tisk…

1-Hexylmagnesium chloride 2 M in THF, AcroSeal®

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

434681000 434688000
434681000.EA 2650 CZK
434681000. 434688000.
1-Hexylmagnesium chloride 2 M in THF, AcroSeal®
1-Hexylmagnesium chloride
Vzorec: C₆H₁₃ClMg
Bod varu: 65…68 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,965 g/cm³
Bod vzplanutí: –25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798087
CAS číslo: 44767-62-6
UN: 2924
ADR: 3,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Grey-brown to dark brown Solution
Titration Grignard 1.90 to 2.20 M
Melting point 125 to 129 °C
HPLC ≥97.5 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR