Tisk…

Kyselina chlorovodíková 5% (v/v) vodný roztok

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

43335.K2 43335.K7 43335.AP
43335.K2EA 1130 CZK
43335.K2 43335.K7 43335.AP
Kyselina chlorovodíková 5% (v/v) vodný roztok
Kyselina chlorovodíková

Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: 1789 MDL No.: MFCD00011324

Vzorec: HCl
Bod varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,02…1.05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR