Tisk…
4-Biphenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
431621000
431621000.EA 6110 CZK
431621000.
4-Biphenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
4-Biphenylmagnesium bromide
Vzorec: C₁₂H₉BrMg
Bod varu: 65 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,961 g/cm³
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01311479
CAS číslo: 3315-91-1
UN: 2924
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %