Tisk…
Octan amonný 99,99
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Acetic acid ammonium salt
431311-250G 431311-50G
431311-250GEA 13400 CZK
431311-250G 431311-50G
Octan amonný 99,99
Octan amonný
Vzorec: H₃CCOONH₄
MW: 77.08
Bod tání: 113 °C
Hustota: 1.170 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 136
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013066
CAS číslo: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance of the substance complying
Identity (IR) complying
Assay Min. 97.0 %
pH (5 %, 25 °C) 6.7 - 7.3
Sulfated ash Max. 0.01 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 100 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %