Tisk…
Benzyl-chlorformiát 50% (w/w) 3 M in toluene, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: CBZ-Cl (Z-Cl)
428901000
428901000.EA 1180 CZK
428901000.
Benzyl-chlorformiát 50% (w/w) 3 M in toluene, AcroSeal®
Benzyl-chlorformiát
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Hustota: 1,01 g/cm³
Bod vzplanutí: 7 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000640
CAS číslo: 501-53-1
UN: 2920
ADR: 8,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to light pink Solution
GC 45 to 53 % w/w