Tisk…
Multi-element plasma standard solution 1, Specpure®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42881.AEEA 11230 CZK
42881.AE
Multi-element plasma standard solution 1, Specpure®
Standardy Standardy kationické Standardy víceprvkové
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00212337